Learn More
3M™ Ruban adhésif performant pour boîte Scotch™
Click to view available options
Dimensions (LxW):
660 m x 55 mm
990 m x 50 mm
Format:
Rouleau
de dia. int.
Conditionnement:
6 rouleaux
Description
- Permet de resceller et d’emballer des produits lourds
- Adhérence initiale et à cisaillement élevée sur le carton
- Permet de fermer des boîtes en carton avec une seule bande
- Offre de bons résultats aux températures généralement rencontrées par les produits emballés dans les environnements d’expédition et de stockage
- Ruban de qualité pour fermer les boîtes
- Résiste aux fissures dues à une manipulation brusque et absorbe les chocs
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Thermofusible |
| Couleur | Transparent |
| Format | de dia. int. |
| Type de produit | Ruban adhésif pour boîte |
| Modèle | 3739 |
| Dimensions (LxW) | 660 m x 55 mm |
| Longueur (impériale) | 721,78 yd. |
| Longueur (métrique) | 660 m |
| Largeur (impériale) | 2 in |
| Largeur (métrique) | 50 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction