Learn More
Kimberly-Clark™ Drap pour table d’examen Scott™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8008297 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
37 x 59 cm
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
6 rouleaux
Code produit. 10449092
Marque: Kimberly-Clark™ 6004
Draps d’examen blancs, 2 plis, assurent une protection de qualité. Rouleau économique portatif et léger. Idéals pour la protection des tables d'examen dans le secteur de la santé. Résistants à la déchirure et durables. 59 cm (l)
  • Le produit idéal pour la protection des tables d'examen et le maintien de hauts niveaux d'hygiène dans le secteur de la santé
  • Conditionné en rouleaux légers et portatifs
  • Doux, absorbants, résistants à la déchirure et durables
  • Protection de qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rouleaux cliniques
Couleur Blanc
Matériau Tissu Airflex™
Stérilité Non-sterile
Dimensions (L x l) 37 x 59 cm
Longueur (impériale) 14.6 in.
Longueur (métrique) 37 cm
Épaisseur 2 épaisseurs
Quantité 6 rouleaux x 135 feuilles
Largeur (impériale) 23.2 in.
Largeur (métrique) 59 cm