Learn More
Kimberly-Clark™ Mousse hydroalcoolique pour les mains Scott™
Click to view available options
Quantité:
4 Paquets
6 Paquets
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
Description
- Chaque recharge contient un litre de désinfectant pour les mains moussant transparent; contenant de l'aloe vera et un hydratant pour la peau, cette mousse hydroalcoolique présentant une formulation sans colorant ni parfum a été testée dermatologiquement
- Cette mousse hydroalcoolique pour les mains Scott™
Spécification
Spécification
| Type de produit | Désinfectant alcoolique pour les mains en mousse |
| Couleur | Clear |
| Certifications/Conformité | Règlement sur les biocides |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 1500, EN 1276, EN 13727, EN 14476, EN 1650, EN 13624, réglement UE 528/2012 |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeurs de désinfectant pour les mains Aquarius™ (6948, 6955, 7124) |
| Conditionnement | Cassette |
| Quantité | 6 Paquets |
| Dimensions | 6 L |
| Volume (métrique) | 1 L |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.