Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Rouleau de papier toilette Jumbo Scott™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
38m x 9,5 cm
Conditionnement:
6 rouleaux
Description
- Un rouleau de papier toilette Jumbo de qualité qui offre une solution efficace pour les endroits très fréquentés
- Peut être jeté dans les WC sans risquer de les boucher, favorisant le respect des normes d'hygiène élevées dans les sanitaires
- Rouleau de papier toilette Jumbo Scott™
Spécification
Spécification
| Type de produit | Papier hygiénique |
| Longueur (impériale) | 20.4 ft. |
| Longueur (métrique) | 38 m |
| Largeur (impériale) | 10.2 in. |
| Largeur (métrique) | 9,5 cm |
| Matériau | Papier |
| Certifications/Conformité | Écolabel européen |
| Couleur | Blanc |
| Dimensions (L x l) | 38m x 9,5 cm |
| Format | Rouleau Jumbo |
| Afficher plus |