Learn More
Kimberly-Clark™ Essuie-mains en rouleau SCOTT™
Offrent des essuie-mains qui sont doux, résistants et très absorbants, même humides. Les essuie-mains en rouleau Kimberly-Clark™ SCOTT™ sont fabriqués à l’aide de la technologie de tissu AIRFLEX™.
367.00€
Spécification
Type de produit | Petite serviette |
---|---|
Longueur (métrique) | 304 m |
Largeur (métrique) | 200 mm |
Matériau | Tissu AIRFLEXtrade; |
Certifications/Conformité | ISO 14001, ISO 9001 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10049751
|
Kimberly-Clark™
6667 |
Blanc |
367.00€
6 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12724326
|
Kimberly-Clark™
6668 |
Bleu |
367.00€
6 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Essuie-mains en rouleau grande capacité
- Fournis dans des sachets compressés économiques avec 18 % de serviettes supplémentaires par boîte
- 6 x 304 m, rouleaux à 1 épaisseurs
- Technologie de tissu AIRFLEX™ unique
- Nécessite un remplissage moins fréquent
- Contact alimentaire et certification Ecolabel
Spécification
Petite serviette | |
200 mm | |
ISO 14001, ISO 9001 | |
Rouleau | |
1 pli |
304 m | |
Tissu AIRFLEXtrade; | |
304 m x 200 mm | |
Distributeurs d’essuie-mains roulés AQUARIUStrade; et KIMBERLY-CLARK PROFESSIONALtrade; |