Learn More
OHAUS™ Balances de précision portatives Scout SKX
Code produit. p-7070794 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
220 g
420 g
620 g
1200 g
2,2 kg
6,2 kg
8,2 kg
Précision affichage:
0,01 g
0,1 g
1 g
Modèle:
SKX1202
SKX2201
SKX2202
SKX222
SKX421
SKX422
SKX6201
SKX621
SKX622
SKX8200
Temps de stabilisation:
1 sec
1,5 sec
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Capacité Précision affichage Modèle Temps de stabilisation unitSize
15519631 2,2 kg 0,01 g SKX2202 1,5 sec 1 pièce
15509631 1200 g 0,01 g SKX1202 1,5 sec 1 pièce
15529631 420 g 0,1 g SKX421 1 sec 1 pièce
15539631 620 g 0,1 g SKX621 1 sec 1 pièce
15549631 2,2 kg 0,1 g SKX2201 1 sec 1 pièce
15559631 6,2 kg 0,1 g SKX6201 1 sec 1 pièce
15569631 8,2 kg 1 g SKX8200 1 sec 1 pièce
15589621 420 g 0,01 g SKX422 1 sec 1 pièce
15579621 220 g 0,01 g SKX222 1 sec 1 pièce
15599621 620 g 0,01 g SKX622 1 sec 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15519631 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30253075
Edge
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Leur vitesse de pesée et leur haute résolution garantissent des résultats fiables et reproductibles. Les balances de précision portatives OHAUS Scout SKX sont idéales pour les applications pédagogiques complexes.
strongStructure/strongulliBoîtier ABS/liliPlateau en acier inox haute résistance et support de plateau en plastique résistant aux impacts/liliCouvercle de protection de rechange/li/ulbr /strongAffichage/strongulliGrand écran LCD rétroéclairé lumineux : 7 segments de 6 chiffres avec rétroéclairage LED blanc/liliAugmente la lisibilité dans des conditions d’éclairage faible et facilite la visualisation des résultats à partir d’un bureau ou d’une paillasse de laboratoire/li/ulbr /strongCaractéristiques de conception/strongulliUn temps de stabilisation court d’une seconde augmente l’efficacité en classe/liliFonctionnement à quatre boutons/liliUn système de protection antisurcharge supérieur intégré protège la balance dans les environnements de classe exigeants/liliConception compacte empilable pour le stockage/liliÉtalonnage : Calibrage de portée externe ou de linéarité sélectionnable par l’utilisateur / numérique avec un poids externe/liliLe verrou de transport intégré protège la cellule de charge des dommages pendant le stockage par empilage et le transport/liliCommutateur de verrouillage du menu pour verrouiller une configuration spécifique de la balance/liliFente de sécurité intégrée en prévention contre les vols/liliCrochet de pesée intégré sous la balance pour les applications de pesée inférieures à la balance/liliPlateforme de pesée amovible en acier inox/liliIndicateur de stabilité/liliIndicateurs de sous-charge/liliIndicateur de batterie faible/liliArrêt automatique/li/ulbr /strongFonctionnement/strongulliAdaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)/li/ulstrongRaccordement/strongulliPlusieurs options de connectivité pour l’enregistrement et la communication des données/liliEn option : RS-232, hôte USB, appareil USB, Bluetoothamp;trade; ou Ethernet/li/ulbr /strongPare-vent/strongulliCouvercle supérieur facile à retirer/liliSert d’anneau de protection pare-vent qui maintient la surface de pesée stable dans les environnements difficiles, tout en maintenant la vitesse de pesée/li/ulbr /strongApplications/strongullistrongPesée/strong : détermine le poids des éléments présents sur le plateau dans l’unité de mesure sélectionnée./lilistrongDétermination de la densité/strong : détermine la densité des solides ou des liquides. Grâce au crochet de pesée intégré sous la balance, il est possible de réaliser des tests de densité relative pour les objets difficiles à positionner sur le plateau de pesée./lilistrongPesée en moles/strong : mesure le poids d’un échantillon et le calcule automatiquement en moles./li/ul
Certifications
OIML F2 ou ASTM classe 4
Compliance
  • Sécurité du produit : IEC/EN 61010-1 ; UL Std. No. 61010-1
  • Compatibilité électromagnétique : IEC/EN 61326-1 Classe B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité OIML F2 ou ASTM classe 4
Type de connexion RS-232, hôte USB, périphérique USB, Ethernet ou Bluetooth
Capacité 2,2 kg
Précision affichage 0,01 g
Format g, kg, N, oz, lb, lb:oz
À utiliser avec (application) Pesée générale, classe
Linéarité 0,03 g
Matériau Plastique ABS, acier inoxydable
Modèle SKX2202
Forme du bac Rectangulaire
Reproductibilité 0,02 g
Temps de stabilisation 1,5 sec
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Charge de test 2000 g, M1
Type Balance de précision portable
Modes de pesée Pesée, détermination de la densité, pesée de mole
Dimensions (P x L x H) 22,4 x 20,2 x 5,4 cm
Largeur (métrique) du bac 170 mm
Profondeur (métrique) du bac 140 mm
Poids (métrique) 1 kg
Alimentation électrique Adaptateur secteur (inclus) ou 4 piles AA (non incluses)