missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies SCR7
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
- SCR7 is an inhibitor of DNA ligase IV, which is responsible for the repair of DNA double-strandbreaks via the non-homologous end joining (NHEJ) repair pathway (Srivastava et al.) Due to its reported success in impeding cancer cell growth and potential impact on future cancer therapeutics, SCR7 has been closely studied in many recent publications (Hosoya & Miyagawa; John et al.)
- Inhibits NHEJ-dependent DNA repair; this inhibition is reported to enhance precise homology-directed repair (HDR)-dependent CRISPR-Cas9 genome editing (Chu et al.; Maruyama et al.; Pinder et al.) However, these effects are cell type-specific and context-dependent (Song et al.; Xie et al.; Yang et al.; Zhang et al.)
- Activates apoptosis of cancer cells by inhibiting DNA ligase IV to increase the efficacy of DNA double-strand break-inducing therapy (chemo- or radio-therapy) (Srivastava et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 1533426-72-0 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule moléculaire | C18H14N4OS |
| Pureté | ≥95% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu