Learn More
BOLA Scrapers
Code produit. p-200110013
Click to view available options
Largeur (métrique):
50 mm
90 mm
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10309381
Marque: BOLA H91602
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Scrapers PTFE, solid
  • Scrapers made of PTFE with tapered end.
  • Ideal handling due to big handle and wide blade.
  • Universal chemical resistance.
Spécification
Stérilité Non-sterile
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 160 mm
Largeur (métrique) 50 mm