Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis avec ouverture, pour cols rodés standard de sécurité
Code produit. 15951551 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Taille du joint:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15951551
Marque: DWK Life Sciences 286215704
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour fixer le noyau DURAN™ dans le manchon fileté DURAN™.
Le bouchon à vis ouvert fixe de manière fiable le noyau des coupes de sécurité DURAN™ dans le manchon. Lorsque le raccordement à vis est ouvert, les joints rodés sont automatiquement séparés l’un de l’autre.
  • Fixation fiable des sections de sécurité DURAN™ les unes dans les autres (noyau et manchon)
  • Lorsque le raccordement à vis est ouvert, les joints rodés sont automatiquement séparés l’un de l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10/boîte
Description de l’article Convient à la fixation du broyage de sécurité DURAN
Taille du joint NS 45/40