Learn More
DWK Life Sciences Capuchon à visser avec ouverture, pour rodages de sécurite
Pour fixer l'obturateur DURAN™ dans le manchon fileté DURAN™.
1.61€ - 96.10€
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15951551
|
DWK Life Sciences
286215704 |
NS 45/40 |
96.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15921551
|
DWK Life Sciences
286215207 |
NS 19/26 |
21.20€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15911551
|
DWK Life Sciences
286215001 |
NS 14/23 |
16.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15941551
|
DWK Life Sciences
286215404 |
NS 29/32 |
36.50€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15844608
|
DWK Life Sciences
286215507 |
NS 34/35 |
53.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10040151
|
DWK Life Sciences
286215301 |
NS 24/29 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Le capuchon à visser avec ouverture fixe l'obturateur du rodage de sécurité DURAN™ dans la tubulure en toute fiabilité. À l'ouverture du capuchon, les rodages sont automatiquement séparés.- Une fixation fiable des rodages de sécurité DURAN™ entre eux (Obturateur et manchon)
- À l'ouverture du bouchon, les rodages sont automatiquement séparés
Spécification
10/Pk. |