Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis fermé, avec joint pour cols rodés standard de sécurité
Code produit. 15901551 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Taille du joint:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15901551
Marque: DWK Life Sciences 286214202
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une étanchéité sûre des manchons filetés DURAN™ après utilisation.
Avec des bouchons à vis fermés, les dispositifs de broyage de sécurité DURAN™ peuvent être fermés en toute sécurité après utilisation. Le joint en silicone revêtu de PTFE offre une résistance chimique maximale.
  • La fermeture sécurisée des joints rodés de sécurité empêche l’ouverture involontaire du joint rodé
  • Joint en silicone revêtu de PTFE pour une résistance chimique maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10/boîte
Description de l’article Convient pour le broyage de sécurité par scellage
Taille du joint NS 14/23