Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour microtubes à centrifuger
GREENER_CHOICE
Code produit. 16215610 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Blanc
Bleu
Dosage : Noir, bleu, vert, naturel, orange, rose, rouge, violet, blanc, jaune (ambré non inclus)
Jaune
Naturel
Noir
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Type de produit:
Bouchon à vis avec joint torique
Bouchon à vis avec joint torique, bleu, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Bouchon à vis avec joint torique, jaune, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Bouchon à vis avec joint torique, naturel, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Bouchon à vis avec joint torique, orange, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Bouchon à vis avec joint torique, rouge, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Bouchon à vis avec joint torique, vert, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Capuchon de vis d’attache avec joint torique
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Fit for Purpose:
Prêt pour la PCR
Prêts pour la PCR
Stérile et prêt pour la PCR
Stériles et prêts pour la PCR
Conditionnement:
5000 pièces
Code produit. 16215610
Marque: Thermo Scientific™ 3471V
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évitez les fuites dans des conditions difficiles grâce à ces bouchons à vis pour microtubes à centrifuger dotés de joints toriques, qui sont optimisés pour sécuriser le stockage à court terme à basse température.
Les bouchons à vis des micro-tubes Thermo Scientific™ avec joint torique sont conçus pour créer un joint sûr avec le micro-tube Thermo Scientific offrant une protection pure pour les applications de préparation, transfert et stockage des échantillons.
Les versions à bouchon captif et non captif sont disponibles dans toute la gamme de couleurs.
La version non stérile est exempte de RNase / DNase, d’ADN humain et de souris, de pyrogènes et d’endotoxines
La version stérilisée par faisceau d’électrons est exempte de RNase / DNase, d’ADN humain et de souris, de pyrogènes, d’endotoxines, d’ATP et d’inhibiteur de PCR
Résine de PP 100 % vierge spécialement sélectionnée pour des applications biologiques et à haute clarté
La conception, l’épaisseur et la sélection des matériaux du joint torique ont été optimisées pour offrir des caractéristiques de protection pour des capacités d’étanchéité, d’interaction biologique et de température maximales. Le joint torique de couleur noire est fabriqué en EPDM
Bouchons moletés qui améliorent la préhension lors de l’ouverture et de la fermeture du tube
Bloc-notes de bouchon dépoli pour faciliter le marquage et l’identification du produit
Bouchons de couleur proposés en plusieurs options de couleur, idéales pour la séparation, le codage et le suivi des échantillons. Bouchons de couleur ambrée idéaux pour une protection UV de 1,22 % de transmittance entre 220 et 500 nm.
Bouchons attachés qui restent fixés au tube d’échantillons, mais peuvent tourner entièrement pour plus de praticité ; le bouchon à vis attaché est idéal lorsqu’un bouchon doit impérativement rester avec le même tube. Bouchons non attachés disponibles.
Plage de FCR de 18 000 à 25 000 x g
Plage de températures de -80°C à +95°C. Stockage à court terme à -80°C, -20°C, sur glace sèche et glace humide. Stockage à court terme dans du LN2 en phase vapeur et convient à une congélation flash par immersion rapide dans du LN2
Couple manuel / à la main : Standard : 0,125 lbf.in à 2,5 lbf.in ; métrique : 1,412 Ncm à 28,24 Ncm.
Couple automatisé / robotique standard : 1,312 lbf.in à 2,5 lbf.in ; métrique : 14,83 Ncm à 28,24 Ncm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bouchon à vis avec joint torique
Autoclavable Non autoclavable
Matériau 100 % polypropylène vierge (bouchon), caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (joint torique), Ethylene Propylene
Couleur Violet
Conditionnement 500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
Déclaration de pureté Non stériles, exempts de : RNase / DNase, ADN humain et de souris, pyrogènes et endotoxines, ATP, inhibiteur de PCR
Propriété de liaison Faibles liaison protéique et liaison des acides nucléiques et faible inhibition enzymatique
Couple max. Couple manuel : Standard : 0,125 lbsf.po à 2,5 lbsf.po ; métrique : 1,412 Ncm à 28,24 Ncm. Norme relative au couple automatisée et robotique : 1,312 lbsf.po à 2,5 lbsf.po ; métrique : 14,83 Ncm à 28,24 Ncm
Plage de températures (métrique) Stockage frigorifique : -80°C à +95°C Azote liquide : Phase vapeur et congélation instantanée à court terme acceptables, non recommandées pour le stockage par immersion dans du LN2
Stérilité Non stérile
FCR max. 25,000 ×g
Fit for Purpose Prêts pour la PCR
Afficher plus Afficher moins
Les bouchons et microtubes à bouchon à vis ne sont pas recommandés pour l’autoclave.Options stériles disponibles.
Non conçus pour la submersion et le stockage dans du LN2 en phase liquide.