Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour microtubes à centrifuger
GREENER_CHOICE
Code produit. p-6044000 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Blanc
Bleu
Dosage : Noir, bleu, vert, naturel, orange, rose, rouge, violet, blanc, jaune (ambré non inclus)
Jaune
Naturel
Noir
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Type de produit:
Bouchon à vis avec joint torique
Bouchon à vis avec joint torique, bleu, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Bouchon à vis avec joint torique, jaune, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Bouchon à vis avec joint torique, naturel, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Bouchon à vis avec joint torique, orange, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Bouchon à vis avec joint torique, rouge, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Bouchon à vis avec joint torique, vert, bouchon non stérile uniquement, sans tube
Capuchon de vis d’attache avec joint torique
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Fit for Purpose:
Prêt pour la PCR
Prêts pour la PCR
Stérile et prêt pour la PCR
Stériles et prêts pour la PCR
Conditionnement:
5000 pièces
Code produit. 10695693
Marque: Thermo Scientific™ 3471A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évitez les fuites dans des conditions difficiles grâce à ces bouchons à vis pour microtubes à centrifuger dotés de joints toriques, qui sont optimisés pour sécuriser le stockage à court terme à basse température.
Les bouchons à vis des micro-tubes Thermo Scientific™ avec joint torique sont conçus pour créer un joint sûr avec le micro-tube Thermo Scientific offrant une protection pure pour les applications de préparation, transfert et stockage des échantillons.
Les versions à bouchon captif et non captif sont disponibles dans toute la gamme de couleurs.
Conception des bouchons à vis pour microtubes à centrifuger
  • Bouchons à vis avec protection par joints toriques contre les fuites en formant une étanchéité parfaite contre le bord du tube
  • Les bouchons à vis attachés restent fixés aux tubes d’échantillons, mais peuvent tourner entièrement pour un retrait pratique ; les bouchons à vis attachés constituent la solution idéale lorsqu’il est important qu’un même bouchon reste avec un même tube
  • Le joint torique est fabriqué dans un composé dimonomère en éthylène polypropylène résistant
Excellente qualité
  • Certifiés exempts de RNase, de DNase, d’ADN et de pyrogènes
Options de couleurs et de conditionnement
  • Les options de couleurs standard pour les bouchons à vis sont les suivantes : bleu, vert, orange, rouge, jaune et mixte afin de faciliter l’identification visuelle des échantillons
  • Bouchon à vis attaché avec joint torique : Naturel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bouchon à vis avec joint torique
Autoclavable Non autoclavable
Matériau 100 % polypropylène vierge (bouchon), caoutchouc éthylène-propylène-diène monomère (joint torique), Ethylene Propylene
Couleur Ambré
Conditionnement 500/boîte ; 10 boîtes/carton ; 5 000/carton Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
Déclaration de pureté Non stériles, exempts de : RNase / DNase, ADN humain et de souris, pyrogènes et endotoxines, ATP, inhibiteur de PCR
Résistance aux UV protection UV d’environ 1,22 % de transmittance entre 220 et 500 nm
Propriété de liaison Faibles liaison protéique et liaison des acides nucléiques et faible inhibition enzymatique
Couple max. Couple manuel : Standard : 0,125 lbsf.po à 2,5 lbsf.po ; métrique : 1,412 Ncm à 28,24 Ncm. Norme relative au couple automatisée et robotique : 1,312 lbsf.po à 2,5 lbsf.po ; métrique : 14,83 Ncm à 28,24 Ncm
Plage de températures (métrique) Stockage frigorifique : -80°C à +95°C Azote liquide : Phase vapeur et congélation instantanée à court terme acceptables, non recommandées pour le stockage par immersion dans du LN2
Stérilité Non stérile
FCR max. 25 000 x g
Fit for Purpose Prêts pour la PCR
Afficher plus Afficher moins
Les bouchons et microtubes à bouchon à vis ne sont pas recommandés pour l’autoclave.Options stériles disponibles.
Non conçus pour la submersion et le stockage dans du LN2 en phase liquide.