Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à bouchon à vis avec septum
Code produit. p-4526559 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
3,5 ml
7 ml
Conditionnement:
72 pièces
Code produit. 11547340
Marque: Thermo Scientific™ TS13019
Pour un flacon et un système de fermeture pratiques, polyvalents et économiques, choisissez les flacons avec bouchon à vis et septum Thermo Scientific™.
Pour un flacon et un système de fermeture pratiques, polyvalents et économiques, choisissez les flacons avec bouchon à vis et septum Thermo Scientific™. Fabriqués en verre borosilicaté autoclavable et disponibles avec un large assortiment de bouchons et d’accessoires spéciaux, ces flacons conviennent parfaitement à la collecte d’échantillons et aux petites réactions de dérivatisation pour une utilisation avec la chromatographie en phase gazeuse (GC) et liquide (LC) automatisée, ainsi que pour le stockage de réactifs et d’étalons dans des conditions d’étanchéité parfaite avec un accès instantané par seringue. La boîte compartimentée robuste avec couvercle à charnière permet d’accéder facilement aux flacons, bouchons et septa et constitue une unité de stockage pratique des échantillons. Des flacons transparents et ambrés sont disponibles.
Applications
Le flacon transparent ou ambré de 40 ml avec disque Thermo Scientific convient à un échantillonnage discret de l’eau en vertu de la norme américaine U.S. EPA 40 CFR Parties 136 et 141.
Les flacons transparents et ambrés de 1,5 ml conviennent aux échantillonneurs automatiques GC et LC qui utilisent des flacons standard de 12 ?non-ascii? 32 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 3,5 ml ; transparent
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 3,5 ml
Volume (métrique) total 3,5 ml
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 45 mm
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type Flacon avec septum
Taille du bouchon 13-425