Learn More
JG Finneran Associates™ Bouchons à vis
Click to view available options
Couleur:
Bleu roi
Noir
Rouge
Matériau:
PTFE, Caoutchouc
PTFE, Silicone
Taille du bouchon:
9 mm de diamètre
Taille de filetage de 13-425 mm
Taille de filetage de 8-425 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
- Le bouchon et le septa Top Hat™ brevetés fournissent un verrou physique positif pour s’assurer que les composants préassemblés arrivent intacts
- R.A.M.™ pré-assemblé Septa et bouchon à vis lisse
- Conçus pour fonctionner avec Agilent ou d’autres échantillonneurs automatiques à bras robotisé
- Disponibles en plusieurs couleurs
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) du bouchon | 9 mm |
| Couleur | Bleu roi |
| Matériau | PTFE, Caoutchouc |
| Septum | PTFE/caoutchouc butyle |
| Quantité | 1000/boîte |
| Type | Screw Cap |
| Taille du bouchon | 9 mm de diamètre |
| À utiliser avec (équipement) | Agilent ou autres échantillonneurs automatiques à bras robotisé |