Learn More
Lenz Laborglasintrumente Screw Caps
Click to view available options
Filetage (métrique):
25 GL
32 GL
45 GL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Matériau : PBT (rouge)
- Avec étanchéité revêtue de PTFE
- Résistance thermique : jusqu’à 180°C
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Matériau | PBT |
| Filetage (métrique) | 32 GL |
| Matériau du bouchon | PTFE |