Learn More
Kautex™ Bouchons à vis
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 100 ml
Flacon de 1500/2500/4000 ml
Flacon de 250/350 ml
Flacon de 50 ml
Diamètre (métrique):
28 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
Description
- Approbation de l’ONU pour les solides lorsque les bouchons sont utilisés avec les flacons associés
- Bague inviolable
- Le joint conique fournit un bouchon étanche
- Disponibles pour s’adapter aux flacons avec des capacités de 50 à 4000 ml
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Comprend | Anneau inviolable et joint conique |
| Type de produit | Bouchon à vis |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de 50 ml |
| Diamètre (métrique) | 28 mm |