Learn More
BOLA Screw-In Tube Fittings
Click to view available options
Diamètre du filetage:
G 0,5
G 1/4
G 1/8
NPT 0,375
NPT 0,5
NPT 1/4
NPT 1/8
Diamètre (métrique):
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Straight tube fitting made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE and a screw-in thread (either NPT or G). Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA |
| Diamètre (métrique) | 4 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur totale (impériale) | 38 mm |
| Longueur totale (métrique) | 38 mm |
| Diamètre du filetage | NPT 1/8 |
| Couleur | White |
| Flexibility | Rigid |
| Max. Operating Temperature (English) | 482°F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250°C |