Learn More
BOLA Screw-In Tube Fittings
Code produit. p-200110019
Click to view available options
Diamètre du filetage:
G 0,5
G 1/4
G 1/8
NPT 0,375
NPT 0,5
NPT 1/4
NPT 1/8
Diamètre (métrique):
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10429381
Marque: BOLA D51802
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Screw-In Tube Fittings PTFE, nut made of glass-fibre reinforced PTFE
Straight tube fitting made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE and a screw-in thread (either NPT or G). Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Spécification
Certifications/Conformité FDA
Diamètre (métrique) 4 mm
Autoclavable Autoclavable
Longueur totale (impériale) 38 mm
Longueur totale (métrique) 38 mm
Diamètre du filetage NPT 1/8
Couleur White
Flexibility Rigid
Max. Operating Temperature (English) 482°F
Max. Operating Temperature (Metric) 250°C