Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant, filetage 15-425, verre transparent
À des fins de stockage.
35.85€ - 37.60€
Spécification
Couleur | transparent |
---|---|
Matériau | verre |
À utiliser avec (application) | Stockage |
Type de goulot | À vis |
Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10504463
|
Fisherbrand™
|
8.9 ml |
35.85€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11576064
|
Fisherbrand™
|
12 ml |
37.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqué en verre de 1ère classe hydrolytique
- Transparent
- Fond plat
Spécification
transparent | |
Stockage | |
CleanPack, boîte en PP | |
Fond plat | |
ND15 |
verre | |
À vis | |
800 μl | |
100 | |
Non |