Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant, filetage 20-400, verre transparent
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Fabriqué en verre de 1ère classe hydrolytique
- Transparent
- Fond plat
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 22,7 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 24,5 ml |
| À utiliser avec (application) | Headspace |
| Type de goulot | À vis |
| Type d’emballage | Boîte en polypropylène |
| Volume (métrique) résiduel | 800 μl |
| Volume (métrique) de travail | 23 ml |
| Type de base | Fond plat |
| Afficher plus |