Learn More
Macherey-Nagel™ Flacon à col vissant, N9, transparent
Code produit. 10153791 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Comprend:
Fond plat, large ouverture
Étiquette et balance
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10153791
Marque: Macherey-Nagel™ 702282
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez les échantillons liquides pour les utiliser en chromatographie. Les flacons à col vissant Macherey-Nagel™, N9, transparents sont des flacons en verre hydrolytique avec des ouvertures larges et des bouchons à vis à filetage à vis court de 9 mm. Les flacons sont fabriqués dans des conditions d’hygiène strictes pour garantir une haute qualité pour une analyse sûre.
Tous les produits sont fabriqués dans des conditions hygiéniques strictes. Le contrôle optoélectronique des machines de traitement du verre garantit une haute qualité pour une analyse sûre. Des contrôles supplémentaires en cours de fabrication et une inspection finale du CQ font également partie des mesures mises en œuvre pour garantir une qualité de produit fiable.
  • Peut être utilisé sur presque tous les échantillonneurs automatiques HPLC et GC
  • Grande variété d’inserts différents disponibles
  • Fond plat avec ouverture large et filetage à vis court de 9 mm 
  • Conditionnés dans une boîte en polypropylène robuste de 100 flacons
Spécification
Diamètre (métrique) de l’ouverture 9 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre hydrolytique (classe I)
Volume (métrique) 1.5 ml
À utiliser avec (application) Échantillonneurs automatiques pour HPLC et GC
Comprend Fond plat, large ouverture
Type de goulot Col vissant court
Nb par paquet 100
Type d’emballage Boîte en polypropylène
Type de base Plat
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100 paquet