Learn More
DWK Life Sciences Flacon à col vissant, ND9
Code produit. 16666842 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 16666842
Marque: DWK Life Sciences 225659
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les flacons à col vissant ND9 sont caractérisés par un filetage plus court, ce qui les rend adaptés à presque tous les échantillonneurs automatiques.
Les flacons de chromatographie peuvent être distingués en fonction de la taille et de la finition (à visser, à sertir ou à clipser). Ils sont disponibles en verre transparent et ambré et avec ou sans zone d’écriture. Les tailles de flacons les plus courantes pour les flacons de chromatographie liquide sont de 12 x 32 mm et de 15 x 45 mm. Selon la ressource, les flacons de 12 x 32 mm seront également décrits comme des flacons de 1,5 ml, 1,8 ml ou 2,0 ml.
  • Convient à presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux à manipulation robotique
  • L’ouverture 40 % plus grande améliore l’accessibilité des échantillons et réduit les risques de dommages à l’aiguille de l’échantillonneur automatique
  • Conditionnés dans des boîtes en PP inviolables et refermables pour une protection contre la contamination pendant le transport et le stockage
  • Zone d’écriture en céramique blanche et marques de remplissage en option pour un étiquetage facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau Verre borosilicaté (5.1)
Volume (métrique) 1,5 ml
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 0,9 mm
Taille du bouchon ND9
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 32 mm