Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à vis VACUU·PURE™ 10
GREENER_CHOICE
Code produit. 17141742 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
CH
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17141742
Marque: VACUUBRAND™ 20750000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Idéale pour les procédés propres nécessitant un vide sec et sans hydrocarbures dans la plage de vide jusqu’à 10-3 mbar. La VACUU·PURE 10 est conçue pour les applications non corrosives et associe trois avantages importants : 100 % sans huile, aucune abrasion et aucune pièce d’usure.
  • Plage de vide de 10-3 mbar
  • 100 % exempte d’huile
  • Pas d’abrasion
  • Aucune pièce d’usure
  • Utilisable sur toute la plage de pression allant de la pression atmosphérique au vide ultime
  • Gère les charges de vapeur élevées grâce à sa compatibilité exceptionnelle avec les condensats
  • Le mode de régénération intégré permet un séchage rapide de la pompe en fin de processus
  • Aucun ballast à gaz requis
  • Pas d’abrasion, les fuseaux tournent sans contact
  • Assure un vide ultra pur ainsi qu’un air d’échappement exempt de contamination
  • Pas d’huile usée et pas d’interruptions de flux de travail pour changer d’huile
  • Faites des économies de temps de traitement et de coûts d’exploitation
  • Permet un fonctionnement continu
  • Protège le laboratoire et l’environnement
  • Également disponible dans un design résistant aux produits chimiques, pour travailler avec des vapeurs et des gaz agressifs (VACUU·PURE 10C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 5 x 10-3 mbar (à une pression ambiante de 1 013 mbar)
Poids à l’expédition (métrique) 24 000 kg
Comprend Pompe entièrement montée, prête à l’emploi, connexion avec petite bride KF DN 25, avec manuel.
Régime moteur 12 500 tr/min
Certifications/Conformité CE
Alimentation électrique 100/230 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 507 x 269 x 413 mm
Matériau Matériaux en contact avec l’eau : PPS, PEEK, aluminium, FKM, PTFE
Modèle VACUU PURE™ 10
Niveau sonore 55 dBA
Type de bouchon CEE
Puissance 0,7 kW
Poids (métrique) 21,5 kg
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 10 m3/h
Fréquence 50/60 Hz
Type de pompe Pompe à vide
Classification du boîtier IP20
Applications Séchage, lyophilisation, pour la génération sous vide pompes turbomoléculaires, applications analytiques
Pression maximale 15 mbar au-dessus de la pression atmosphérique
Tension 100/230 V