Learn More
Lenz Laborglasintrumente Screwthread Tubes For Glassblowers
Code produit. 10008420
Click to view available options
Diamètre du filetage:
18 GL
25 GL
45 GL
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10008420
Marque: Lenz Laborglasintrumente 01300025
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conformes à la norme DIN 12216 en plus de la norme
  • Avec filetage DIN (GL)
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Diamètre (métrique) 22 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Épaisseur (métrique) 1,8 mm
Quantité d’emballage 10/paquet
Diamètre du filetage 25 GL