Learn More
Lenz Laborglasintrumente Screwthread Tubes with NS Cone, Cap and Sealing
Code produit. 11983331
Click to view available options
Taille du cône:
NS 19/26
NS 24/29
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11983331
Marque: Lenz Laborglasintrumente 01301419
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Adaptateurs de filetage
  • En tubulure DURAN™
  • Avec bouchon à vis avec ouverture et bague d’étanchéité en silicone
  • Avec rondelles en PTFE
Spécification
À utiliser avec Pour les diamètres de tubulure de 5,5 à 6,5 mm
Quantité d’emballage 1 de chaque
Diamètre du filetage 14 GL
Comprend Cône NS, bouchon et joints d’étanchéité
Taille du cône NS 19/26