Learn More
Labconco™ Pompe à vide à spirales
Code produit. 15914232 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Débit:
189 l/min
195 l/min
Alimentation électrique:
115 V, 50/60 Hz
230 V, 50 / 60 Hz
Poids (métrique):
26,8 kg
28 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15914232
Marque: Labconco™ 7587002
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation avec les lyophilisateurs FreeZone™ - Pompes sèches sans huile nécessitant très peu d’entretien. La pompe à vide à spirales Labconco™ est une pompe sèche qui utilise deux rouleaux en spirale pour comprimer l’air et les vapeurs et les déplacer vers le système d’évacuation.
  • Remplacement des spirales recommandé toutes les 40 000 heures d’utilisation
  • Manipule la vapeur d’eau mieux que la plupart des types de pompes et fait beaucoup moins de bruit pendant le fonctionnement
  • Capacité de déplacement de 189 à 195 l/min, en fonction de la fréquence de fonctionnement
  • Pompes totalement exemptes d’huile avec une conception strictement sans hydrocarbures
  • Tous les modèles sont dotés de soupapes Chemraz™ résistantes aux acides et de raccords en acier inox pour une résistance à la corrosion
  • Avec onduleur pour changer la tension de fonctionnement sur le terrain si nécessaire
  • Le dia. ext. de la sortie du vide est de 1,9 cm (0,75 po)
  • Peut être utilisé avec des échantillons de solutions aqueuses et de solvants, y compris l’acétonitrile, ainsi qu’avec des applications de concentration
Spécification
Vide max. <7 x 10-3 mBar
Alimentation électrique 230 V, 50 / 60 Hz
Profondeur (métrique) 50,8 cm
Poids (impériale) 61 lb
Poids (métrique) 28 kg
Débit 189 l/min
À utiliser avec Lyophilisateurs FreeZone
Hauteur totale (impériale) 15 in
Hauteur totale (métrique) 38.1 cm
Largeur totale (impériale) 12 in
Largeur totale (métrique) 30.4 cm
Type de pompe Vacuum Pump
Pression maximale 1 atm
Tension 230 V