Learn More
Ohaus™ Pèse-colis série SD
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Modèle:
SD75
Capacité:
75 kg
Conditionnement:
1 pièce
Description
pL’OHAUS SD est une balance de paillasse portative robuste idéale pour le courrier, la réception et l’expédition, et plus généralement pour les besoins de pesage industriel et commercial. Il s’agit d’une solution efficace pour vos divers besoins de pesage, quand et où vous en avez besoin./pulliCapacité de 75 kg pour répondre à la plupart des besoins de pesée/liliLe plateau et le cadre en acier peint offrent un support robuste/liliDétermination rapide et précise du poids général en kg ou lb/liliDispose également du logiciel pour s’adapter à la pesée dynamique/animale/liliÉcran LCD numérique avec chiffres grand format pour une lecture rapide/liliSupports universels de montage mural/sur table fournis/liliCarton d’emballage réutilisable avec poignée afin de faciliter le transport/liliAlimentation par bloc secteur avec câble flexible extensible ou par piles avec extinction automatique pour une autonomie de 360 heures/li/ul
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 360 heures d’utilisation avec piles jetables |
| Type de batterie | Alcaline |
| Étalonnage | Calibrage en kg ou lb, verrouillage du calibrage par interrupteur interne |
| Type de connexion | Non applicable |
| Structure | Indicateur en ABS, base en acier peint, plateau surélevé et semelle en relief (pour les petits modèles), pieds en caoutchouc (réglables sur les modèles L), supports de montage, poignée de transport, câble enroulé extensible |
| Capacité | 75 kg |
| Type d’affichage | LCD |
| Précision affichage | 50,000000 g |
| Comprend | Carton réutilisable avec poignée de transport |
| Type de clavier | Mécanique, 2 touches à effet tactile : [ON/OFF] / [UNITS] |
| Afficher plus |