Learn More
Invitrogen™ Mouse SDF-1 alpha/CXCL12 ELISA Kit
Code produit. 15445253
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
Code produit. 15445253
Marque: Invitrogen™ EMCXCL12
Includes
Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
ELISA
The Mouse SDF-1 alpha/CXCL12 ELISA quantitates Ms SDF-1α in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms SDF-1α. Principle of the method The Mouse SDF-1α solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le CXCL12 est un membre de la famille des intercrines, dérivé de cellules stromales, de l’alpha-chimiokine. Ce produit génétique et son récepteur CXCR4 peuvent activer les lymphocytes et ont été impliqués dans la métastase de certains cancers tels que le cancer du sein. Les mutations de ce gène sont associées à la résistance aux infections de type 1 du virus de l’immunodéficience humaine. Plusieurs variantes de transcription codant différentes isoformes ont été trouvées pour ce gène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P40224
Plage de dosage 9,38-600 pg/ml
Sensibilité du dosage 3 pg/ml
Plage d’étalonnage 3 pg/ml à 600 pg/ml
Description Kit ELISA SDF-1 alpha CXCL12, 96 dosages, 1 kit, espèces de souris, conjugué streptavidine-HRP, méthode de détection colorimétrique, essai immuno-enzymatique lié par enzyme, destiné à la quantification et la détection de SDF-1 alpha CXCL12 dans les échantillons utilisant un réactif microplaque
Substances à analyser détectables SDF-1 alpha CXCL12, SDF-1 de souris
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Méthode de détection Colorimétrique
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Chimiokine & récepteurs
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : CD30 de souris, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, Ligand Fas, fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 20315
Symbole de gène(s) Pbsf,Scyb12,Sdf1,Tlsf,Tpar1
Espèces hôtes Souris
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Plaque en barrette à 96 puits pré-enduits de SDF-1 anti-souris, étalon de SDF-1 alpha de souris recombinant lyophilisé, tampon de lavage 20X, réactif d‘anticorps biotinylé, réactif streptavidine-HRP, substrat de TMB, solution d‘arrêt, contient de l’acide sulfurique 0,2 M, diluant de dosage (5)
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunologie
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Pbsf, Scyb12, Sdf1, Tlsf, Tpar1
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min