Learn More
Cytiva SDS et Native PAGE, kit IEF
Product Code. 10456724 Shop All Cytiva Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
À utiliser avec (équipement):
Système d’électrophorèse Multiphor™ II
missing translation for 'unitSize'
1 kit
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10456724
missing translation for 'mfr': Cytiva 18110245
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
  • 2 plaques enVerre (125 x 260 x 0,5 mm, cadre en U)
  • 15 plaque en verre (125 x 260 x 1 mm)
  • 2 plaque en verre (125 x 260 x 3 mm)
  • 6 FlexiClamp
  • 100 barrette d’électrodes d’IEF
  • 500 mèche d’électrode en papier EPH (104 x 253 mm)
  • 200 pièces d’application d’échantillon
  • 5 bandelettes d’application d’échantillons IEF/SDS(52 échantillons, 5-20 μl)
  • 50 feuilles de cellulose (210 x 320 mm)
Coulez des gels de polyacrylamide homogènes ou en gradient (260 x 125 x 0,5 mm) pour SDS PAGE, native PAGE et IEF
Des bandelettes d’application d’échantillon et des morceaux de papier sont inclus ainsi que des feuilles de cellophane pour une conservation pratique du gel. PAGfilm GelBond est un accessoire en option qui permet le coulage de gels sur un support en plastique.
  • Gels coulés avec ou sans puits d’échantillon
  • Permet le coulage de gels sur un support en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (application) SDS, native page
À utiliser avec (équipement) Système d’électrophorèse Multiphor™ II
Type SDS et Native PAGE, kit de coulage IEF
Comprend 2 plaque en verre (125 x 260 x 0,5 mm, cadre en U), 15 plaques en verre (125 x 260 x 1 mm), 2 plaques en verre (125 x 260 x 3 mm), 6 FlexiClamp, 100 bandelettes d’électrode IEF, 500 mèches d’électrode en papier EPH (104 x 253 mm), 200 pièces d’application d’échantillon, 5 bandelettes d’application d’échantillon IEF/SDS (52 échantillons, 5 à 20 μl), 50 feuilles de cellophane (210 x 320 mm), gels coulés avec ou sans puits d’échantillon
Quantité 1 kit