Learn More
Tampon SDS-PAGE, poudre 5X, électrophorèse, Fisher BioReagents
Code produit 10618203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
92 g
Conditionnement:
92g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10618203 92 g 92g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10618203 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP139892
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
  • Mélange de tris-glycine-SDS (TGS) pour tampon d’électrophorèse
  • Tris-glycine-SDS est le tampon de fonctionnement le plus couramment utilisé pour SDS-PAGE
  • Ingrédients pré-pesés et pré-mélangés pour faire 1 L de tampon 5X tris-glycine-SDS
  • Élimine le besoin de peser les ingrédients - simplement dissoudre la poudre dans de l’eau pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-Glycine-SDS
CAS 56-40-6, 77-86-1, 151-21-3
Couleur Blanc
pH 8.3
Forme physique Solide
Quantité 92 g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Synonyme TGS Buffer
Qualité Électrophorèse
compliance-icons
Identifiant produit
  • SDS-PAGE-Buffer Mix
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.