Learn More
Melford SDS, Powder
Code produit. 30018375
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25kg
500g
5kg
Code produit. 30018375
Marque: Melford L22010250.0
Ionic detergent for denaturing proteins prior to gel electrophoresis.
Ionic detergent for denaturing proteins prior to gel electrophoresis.
Spécification
Nom chimique ou matériau SDS, Powder
CAS 151-21-3
Quantité 250 g
Formule moléculaire C12H25NaO4S