Learn More
Melford SDS, Powder
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25kg
500g
5kg
Description
Ionic detergent for denaturing proteins prior to gel electrophoresis.
Ionic detergent for denaturing proteins prior to gel electrophoresis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | SDS, Powder |
| CAS | 151-21-3 |
| Quantité | 250 g |
| Formule moléculaire | C12H25NaO4S |