Learn More
Hoefer™ Unité d’électrophorèse verticale SE640 Large-Mini
Code produit. 11915358
Click to view available options
Type:
Mini unité d’électrohorèse verticale, complète
Mini unité d’électrophorèse verticale, Basique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11915358
Marque: Hoefer™ SE640151.5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
  • Ensemble basique : Chambre pour tampon inférieure (cuve), couvercle de sécurité avec câbles, chambre pour tampon supérieure avec lame d’électrode cathode et anode, 3 kits de plaques en verre (18 x 8 cm), quatre ensembles de pinces de 8 cm, 6 cames, support de coulage pour deux gels avec base de mise à niveau et niveau, cuve tampon, gabarit d’alignement des espaceurs, outil de séparation de plaques et joint pour gel.
  • Ensemble complet : Chambre pour tampon inférieure (cuve), couvercle de sécurité avec câbles, chambre pour tampon supérieure avec lame d’électrode cathode et anode, 3 kits de plaques en verre (18 x 8 cm), quatre ensembles de pinces de 8 cm, 6 cames, support de coulage pour deux gels avec base de mise à niveau et niveau, cuve tampon, gabarit d’alignement des espaceurs, outil de séparation de plaques et joint pour gel, deux peignes de 1,5 mm à 15 puits et deux kits d’espaceurs d’épaisseur 1,5 mm (2 cm de large).
Système large-mini, idéal pour le criblage rapide de plusieurs échantillons
L’unité d’électrophorèse verticale Hoefer Large-Mini offre un format extra large idéal pour des cycles rapides et à haut débit. Avec la plaque de séparation accessoire, vous pouvez terminer un cycle avec jusqu’à 112 échantillons en 40 minutes.
  • Taille maximale de la plaque de verre 18 x 8 cm, permettant un criblage rapide de jusqu’à 112 échantillons en même temps
  • La conception permet aux gels d’être entourés uniformément par un tampon pour que la dissipation de chaleur soit efficace ; les bandes sont nettes et les couloirs rectilignes
  • Peut accueillir des gels de polyacrylamide dénaturants ou natifs
  • Traitez jusqu’à quatre gels de seconde dimension en utilisant des bandes IEF ou des gels de tubes
  • Idéal pour optimiser les protocoles 2DE
  • Température de stockage : +15°C à 30°C
Spécification
Certifications/Conformité EN61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Description Unité d’électrophorèse grande-mini, complète
Type Mini unité d’électrohorèse verticale, complète
Plage d’humidité Jusqu’à 80 %
Comprend Chambre de tampon inférieure (réservoir), couvercle de sécurité avec câbles, chambre de tampon supérieure avec lame d’électrode cathode et anode, 3 kits de plaques en verre (18 x 8 cm), quatre pinces de 8 cm, 6 cames, support de coulage de gel double avec base et niveau de mise à niveau, Tampon, modèle d’alignement d’espaceur, outil de séparation de plaque et joint de gel, niveau à bulle, peignes, 15 puits, espaceurs de 1,5 mm d’épaisseur
Température (impériale) maximale 113°F
Température (métrique) maximale 45°C
Température (métrique) de stockage 15°C à 30°C
Épaisseur (impériale) de l’entretoise 0,05 in
Épaisseur (métrique) de l’entretoise 0,15 cm
Largeur (impériale) 12,59 in
Largeur (impériale) du gel 7,08 in
Largeur (métrique) 32 cm
Largeur (métrique) du gel 18 cm
Hauteur (impériale) 11,41 in
Hauteur (impériale) du gel 3,14 in
Hauteur (métrique) 29 cm
Profondeur (impériale) 5,51 in
Profondeur (métrique) 14 cm
Tension 1000 V
Puissance 50 w
Ampérage 500 mA