Description
O2Si, numéro CAS 14808-60-7, aérosil, cristobalite, terre diatomée, terre infusoire, quartz, silice, silice, amorphe, anhydride silicique, dioxyde de silicone, tridymite, 5 kg, 2 230°C, CHEBI:30563, beige, 60,08 g/mol, VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N, dioxosilane, 1 610°C, 11232, 60,083
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 2230 °C |
| Point de fusion | 1610 °C |
| Couleur | Beige |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 5 kg |
| Poids de la formule | 60,08g/mol |
| Qualité | Extra pur |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |