Learn More
Sable de mer, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10780385 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10780385 1 kg 1kg
10070682 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10780385 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/0330/60
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
O2Si, numéro CAS 14808-60-7, aérosil, cristobalite, terre diatomée, terre infusoire, quartz, silice, silice, amorphe, anhydride silicique, dioxyde de silicone, tridymite, 5 kg, 2 230°C, CHEBI:30563, beige, 60,08 g/mol, VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N, dioxosilane, 1 610°C, 11232, 60,083
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Point d’ébullition 2230 °C
Point de fusion 1610 °C
Couleur Beige
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 60,08g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique