Learn More
Agarose SeaKem™ LE, Lonza™
Code produit. 11500727
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
125 g
500 g
Conditionnement:
1 pièce
25g
500g
Code produit. 11500727
Marque: Lonza 50004
Idéal pour l’analyse courante des acides nucléiques par électrophorèse sur gel et transfert.L’agarose SeaKem™ LE résout fortement l’ADN et fournit une résolution constante de lot à lot.
  • Pour analyse/transfert d’ADN
  • De qualité biologie moléculaire
  • EEO 0,09–0,13
  • Température de gélification 36°± 1,5°C
  • Sans DNase / RNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau SeaKem LE Agarose
Quantité 500 g