Description
- Le film de scellage peut être étiré pour que sa longueur d’origine soit triplée
- Le Seal-R-film™ s’adapte toujours, même à des formes irrégulières
- À des fins de traçabilité, chaque rouleau est doté d’une identification de lot
- À l’aide du couteau BRAND dédié aux films de scellage, vous pouvez couper les rouleaux de 50 et 100 mm de largeur de manière efficace et économique et les stocker proprement
Specifications
Specifications
| Description de l’article | Film de scellage BRAND Seal-R-film™, 15 m de longueur pour 500 mm de largeur |
| Largeur (métrique) | 500 mm |
| Longueur (métrique) | 15 m |
| Matériau | Cire minérale, polyoléfine |
| À utiliser avec (équipement) | Béchers, flacons et autres récipients |