Learn More
BRAND™ Film de scellage Seal-R-film™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7163698 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
38 m
75 m
Largeur (métrique):
50 mm
100 mm
500 mm
Conditionnement:
15m
38m
75m
Code produit. 16425314
Marque: BRAND™ 701620
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Plus de déversement, d’évaporation et de contamination ! Le film de scellage Seal-R-film™ scelle les béchers, les flacons et autres récipients. Il s’adapte à toutes les formes, même irrégulières.
  • Le film de scellage peut être étiré pour que sa longueur d’origine soit triplée
  • Le Seal-R-film™ s’adapte toujours, même à des formes irrégulières
  • À des fins de traçabilité, chaque rouleau est doté d’une identification de lot
  • À l’aide du couteau BRAND dédié aux films de scellage, vous pouvez couper les rouleaux de 50 et 100 mm de largeur de manière efficace et économique et les stocker proprement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description de l’article Film de scellage BRAND Seal-R-film™, 38 m de longueur pour 100 mm de largeur
Largeur (métrique) 100 mm
Longueur (métrique) 38 m
Matériau Cire minérale, polyoléfine
À utiliser avec (équipement) Béchers, flacons et autres récipients