Learn More
BRAND™ Bague d’étanchéité pour dessiccateur
Code produit. p-8772026 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Description:
Taille nominale 200 mm
Taille nominale 250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10568471
Marque: BRAND™ 65824
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantit l’étanchéité pour les applications avec dessiccateur
  • Structure en CR
  • À utiliser avec les dessiccateurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nb par paquet 1
Type de produit Bague d’étanchéité du dessiccateur
Description Taille nominale 250 mm
Matériau Caoutchouc chloroprène
À utiliser avec (équipement) Pour dessiccateurs