Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Anneau d’étanchéité pour ferrules GC
Click to view available options
Matériau:
Graphite 100 %
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Composite de graphite et de Vespel
- Matériau mécanique robuste, dur, longue durée de vie
- Forme une forte préhension avec la colonne capillaire
Spécification
Spécification
| Type | Bague d’étanchéité en graphite Vespel 1/8 po x 6,3mm x 3 mm |
| Diamètre (impériale) intérieur | 1/16 in. |
| Matériau | Graphite 100 % |
| Diamètre (métrique) intérieur | 1,58 mm |