Learn More
Acide sébacique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11402207 250 g 250g
11483980 100 g 100g
11492197 1000 g 1000g
11412207 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11402207 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14158.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.70€
    44.65€ / 250g
    Économisez 5.05€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 111-20-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Sebacic acid is used as a monomer for nylon 610, plasticizers, lubricants, hydraulic fluids, cosmetics and candles. It is also used as intermediates in antiseptics, aromatics and painting materials. It is used in the synthesis of poly(glycerol sebacate) and novel bio-nylon. It finds application as adhesives, corrosion inhibitors and solvents. Its derivative, diethyl Sebacate is used in plastics manufacturing and engineering, as well as drug delivery procedures through the use of biodegradable encapsulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘acide sébacique est utilisé comme monomère pour le nylon 610, les plastifiants, les lubrifiants, les fluides hydrauliques, les cosmétiques et les bougies. Il est également utilisé comme intermédiaire dans les antiseptiques, les aromatiques et les matériaux de peinture. Il est utilisé dans la synthèse du poly(glycérol sébacate) et du nouveau bio-nylon. Il trouve une application dans des adhésifs, des inhibiteurs de corrosion et des solvants. Son dérivé, le sébacate de diéthyle, est utilisé dans la fabrication et l‘ingénierie des plastiques, ainsi que dans les procédures d‘administration des médicaments grâce à l‘utilisation d‘encapsulations biodégradables.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents réducteurs et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-20-6
Formule moléculaire C10H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Numéro MDL MFCD00004440
Clé InChI CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sebacic acid, 1,8-octanedicarboxylic acid, 1,10-decanedioic acid, sebacic acids, decanedicarboxylic acid, n-decanedioic acid, sebacinsaure, acide sebacique, sebacate, sebacinsaeure
CID PubChem 5192
ChEBI CHEBI:41865
Nom IUPAC Acide décanedioïque
SMILES C(CCCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sebacic acid
Point de fusion 131°C to 134°C
Densité 1.271
Point d’ébullition 295°C (100 mmHg)
Point d’éclair 220°C (428°F)
Formule linéaire HO2C(CH2)8CO2H
Quantité 250 g
Beilstein 1210591
Merck Index 14,8415
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 202.25
Pourcentage de pureté ≥98%