Learn More
Acide sébacique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10245230 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10245230 1 kg Flacon en plastique 1kg
10255230 100 g Flacon en plastique -
10667292 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10073853 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10245230 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132630010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 111-20-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-20-6
Formule moléculaire C10H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Numéro MDL MFCD00004440
Clé InChI CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sebacic acid, 1,8-octanedicarboxylic acid, 1,10-decanedioic acid, sebacic acids, decanedicarboxylic acid, n-decanedioic acid, sebacinsaure, acide sebacique, sebacate, sebacinsaeure
CID PubChem 5192
ChEBI CHEBI:41865
Nom IUPAC Acide décanedioïque
SMILES C(CCCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sebacic acid
Point de fusion 131.0°C to 134.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 294.4°C (100.0 mmHg)
Point d’éclair 220°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO2C(CH2)8CO2H
Quantité 1 kg
Beilstein 02, IV, 2078
Merck Index 15, 8552
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: 0.1% in ether (17°C), freely soluble in alcohol, esters and ketones, sparingly soluble in hydrocarbons, insoluble in ethyl ether and carbon tetrachloride
Poids de la formule 202.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou granulés