Learn More
Acide sébacique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10667292 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10667292 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10255230 100 g Flacon en plastique -
10245230 1 kg Flacon en plastique 1kg
10073853 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10667292 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132630025
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
CAS: 111-20-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-20-6
Formule moléculaire C10H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Numéro MDL MFCD00004440
Clé InChI CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sebacic acid, 1,8-octanedicarboxylic acid, 1,10-decanedioic acid, sebacic acids, decanedicarboxylic acid, n-decanedioic acid, sebacinsaure, acide sebacique, sebacate, sebacinsaeure
CID PubChem 5192
ChEBI CHEBI:41865
Nom IUPAC Acide décanedioïque
SMILES C(CCCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sebacic acid
Point de fusion 131.0°C to 134.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 294.4°C (100.0 mmHg)
Point d’éclair 220°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO2C(CH2)8CO2H
Quantité 2.5 kg
Beilstein 02, IV, 2078
Merck Index 15, 8552
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: 0.1% in ether (17°C), freely soluble in alcohol, esters and ketones, sparingly soluble in hydrocarbons, insoluble in ethyl ether and carbon tetrachloride
Poids de la formule 202.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou granulés