Learn More
Sec-butanol, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3735806 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Code produit. 10448630
Marque: Thermo Scientific Acros 107700010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-92-2
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00004569
Clé InChI BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
CID PubChem 6568
ChEBI CHEBI:35687
Nom IUPAC Butane-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau sec-Butanol
Densité 0.8100g/mL
Quantité 1 L
Spectre IR Conforme au rapport de référence
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Résidus après évaporation 0.005% max.
Formule linéaire C2H5CH(OH)CH3
Beilstein 01, 371
Eau 0.5% max.
Merck Index 15, 1543
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • sec-Butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.