Learn More
Alcool sec-butyl, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10438400 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
Code produit. 10438400
Marque: Fisher Chemical B/5200/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 78-92-2
Numéro MDL 4569
Spécification
Point de fusion -115°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 99°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C4H10O
Quantité 1 L
Densité de vapeur 2.6
Poids de la formule 74.12g/mol
Tension de vapeur 17mbar at 20°C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • sec-Butyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.