Learn More
Sec-butylbenzène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10691443 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
50mL
5mL
Code produit. 10691443
Marque: Thermo Scientific Acros 107860050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 135-98-8 | C10H14 | 134.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135-98-8
Formule moléculaire C10H14
Poids moléculaire (g/mol) 134.22
Numéro MDL MFCD00009329
Clé InChI ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sec-butylbenzene, 2-phenylbutane, 1-methylpropyl benzene, secondary butylbenzene, benzene, 1-methylpropyl, s-butylbenzene, benzene, sec-butyl, 1-sec-butylbenzene, methylpropyl benzene, secbutylbenzene
CID PubChem 8680
ChEBI CHEBI:35097
Nom IUPAC butane-2-ylbenzène
SMILES CCC(C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau sec-Butylbenzene
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -75°C
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 173°C to 174°C
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(CH3)C2H5
Indice de réfraction 1.4890 to 1.491
Quantité 5 mL
Beilstein 05, 414
Merck Index 15, 1552
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.015g/L water. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Poids de la formule 134.22
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • sec-Butylbenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.