Learn More
Bochem™ Élévateur de coupe
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Unit Size:
1 pièce
Description
- Lame rigide avec poignée en bois
- Acier inoxydable
Specifications
Specifications
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Description | Lame rigide |
| Type de poignée | Bois |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Longueur (métrique) de lame | 50 mm |
| Largeur (métrique) | 0,6 mm |
| Largeur (métrique) de lame | 10 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction