Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ 200
Code produit 17921030
Change view
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Ambré
Gris
Transparent
Conditionnement:
20 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille unitSize
17921030 Transparent 20 pièces
17941030 Gris 20 pièces
17911030 Ambré 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17921030 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100194736
SecureFit™ Les lunettes de la série 200 sont des lunettes de sécurité légères dotées de la technologie de diffusion de pression sur les branches. Nos lunettes présentent un design enveloppant à la fois sûr et confortable. Elles sont disponibles avec différentes teintes de verres.
  • Léger et économique (18 g) 3M™ SecureFit™ Gamme de lunettes de sécurité
  • 3M's novateur SecureFit™ La technologie Pressure Diffusion Temple est conçue avec des nervures fendues qui assurent une répartition confortable de la pression.
  • Les branches se fléchissent et s’ajustent à la taille de la tête du porteur
  • Scotchgard™ Le revêtement antibuée offre des propriétés antibuée et anti-rayures supérieures (disponible sur certains modèles).
  • La conception enveloppante améliore la sécurité de l’ajustement et empêche le glissement
  • Les temples plats et flexibles se combinent facilement avec des écouteurs
  • Faciles à nettoyer
  • Joint en mousse disponible pour limiter l’exposition des yeux aux débris
  • Notice d'ordonnance disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de sécurité
Matériau Plastique
Jetable Réutilisable
Lens Material Plastique
Matériau de la monture Plastique
Protection UV Néant
Frame Type Étalon