Learn More
3M™ SecureFit™ Lunettes de sécurité, revêtement antibuée/anti-rayures (&KN)
Code produit 17227670
Change view
Click to view available options
Couleur de la monture:
Gris
Gris / bleu
Marron
Noir / jaune
Rouge / gris
Teinte de la lentille:
Ambré
Gris
Gris intérieur / extérieur
Marron
Orange
Transparent
Description:
SF401SGAF-BLU-EU
SF401SGAF-BLU-F-EU, comprend un joint en mousse amovible
SF401SGAF-RED-EU
SF402SGAF-BLU-EU
SF403SGAF-YEL-EU
SF405SGAF-BLA-EU
SF406SGAF-BLA-EU
SF407SGAF-BLU-EU
SF601SGAF / FI-EU
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de la monture Teinte de la lentille Description unitSize
17227670 Noir / jaune Ambré SF403SGAF-YEL-EU 20 pièces
17207670 Gris / bleu Transparent SF401SGAF-BLU-EU 20 pièces
17217670 Marron Orange SF406SGAF-BLA-EU 20 pièces
17237670 Marron Marron SF405SGAF-BLA-EU 20 pièces
17267660 Rouge / gris Transparent SF401SGAF-RED-EU 20 pièces
17277660 Gris / bleu Gris SF402SGAF-BLU-EU 20 pièces
17287650 Gris Transparent SF601SGAF / FI-EU 1 pièce
17287660 Gris / bleu Gris intérieur / extérieur SF407SGAF-BLU-EU 20 pièces
17297660 Gris / bleu Transparent SF401SGAF-BLU-F-EU, comprend un joint en mousse amovible 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17227670 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100148081
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bras de temple larges et flexibles, coussinets de nez souples et réglables et lentille en polycarbonate transparente, anti-rayures et anti-buée supérieure
  • Pression diffuse sur l’oreille grâce à la technologie du temple de diffusion de pression 3M™.
  • Les coussinets de nez souples et réglables offrent un confort supplémentaire
  • Les temples plats et flexibles se combinent facilement avec des écouteurs et offrent une protection latérale solide
  • La conception enveloppante donne à l’utilisateur un vaste champ de vision
  • Le revêtement anti-buée Scotchgard™ 3M™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures
  • Excellente protection contre le rayonnement ultraviolet (UV)
  • Conception légère de 19 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Antibuée
Description SF403SGAF-YEL-EU
Teinte de la lentille Ambré
Couleur de la monture Noir / jaune
Comprend  
Quantité 20/boîte
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate